Läs mer
N-(2-kloretyl)morfolin hydroklorid, 99 %
Produktkod. 10427100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10427100 100 g 100g
10616872 5 g 5g
10050850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10427100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109201000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3647-69-6
Molekylformel C6H12ClNO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 186.08
MDL-nummer MFCD00012797
InChI-nyckel NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC-namn 4-(2-kloretyl)morfolin;hydroklorid
LEDER C1COCCN1CCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182°C to 185°C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1% max. (80°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 186.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Hygroscopic Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.