Läs mer
n-(2-Chloroethyl)-morpholinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3647-69-6 |
| Smältpunkt | 182°C to 184°C (Decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00012797 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride, N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.08 |
| Kvalitet | Research |