Läs mer
N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride, 98%
Produktkod. 10134312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134312 25 g Glasflaska 25g
10651745 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10134312 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109220250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7250-67-1 | C6H12ClN·HCl | 170.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7250-67-1
Molekylformel C6H12ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 170.08
MDL-nummer MFCD00012718
InChI-nyckel FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
IUPAC-namn 1-(2-kloretyl)pyrrolidin;hydroklorid
LEDER C1CCN(C1)CCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 171.0°C to 175.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, II, 4
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 170.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.