Läs mer
N-(2-klorfenyl)maleimid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15529673 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15529673 1 g 1g
15575236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15529673 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 457330010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1203-24-3
Molekylformel C10H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 207.62
InChI-nyckel KPQOXMCRYWDRSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chlorophenyl maleimide, o-chphm, o-chlorophenylmaleimide, n-o-chlorophenylmaleimide, 1-2-chlorophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chlorophenyl, n-2-chlorophenyl-maleimide, maleimide, n-o-chlorophenyl, n-o-chlorophenyl maleiimide
PubChem CID 14550
IUPAC-namn 1-(2-klorfenyl)pyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N2C(=O)C=CC2=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chlorophenyl)maleimide
Smältpunkt 108,0 °C till 109,5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.62
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.