Läs mer
N-(2-Chlorophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357565
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357565 100 g 100g
11337565 5 g 5g
11347565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05711.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5344-82-1
Molekylformel C7H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 186.657
MDL-nummer MFCD00004934
InChI-nyckel YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
PubChem CID 737139
IUPAC-namn (2-chlorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Smältpunkt 143°C to 146°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 776946
Formel vikt 186.66
Procent renhet 98%