missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Chloroprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloroprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| CAS | 1179031-47-0 |
| Molekylformel | C12 H14 N Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2 |
| LEDER | ClC(=C)CNC1CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloroprop-2-enyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.69 |
| Formel vikt | 207.0815 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?