Läs mer
N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 100859-99-2 |
| Molekylformel | C7H15Cl2NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-chloropropyl)morpholine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.11 |
| Formel vikt | 199.0531 |