Läs mer
N-[(2-klorpyridin-4-yl)metyl]-N-metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10194004
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10194004 5 g 5g
10184004 250 mg 250mg
10165943 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10194004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53646DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 748187-76-0
Molekylformel C7H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD06654462
InChI-nyckel NIBLXLUVASMQFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794168
IUPAC-namn 1-(2-klorpyridin-4-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC(Cl)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2-Chloropyridin-4-yl)methyl]-N-methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Synonym n-2-chloropyridin-4-yl methyl-n-methylamine, 2-chloropyridin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-chloropyridin-4-yl-n-methylmethanamine, 2-chloro-4-methylamino methyl pyridine, 4-pyridinemethanamine,2-chloro-n-methyl, 2-chloro 4-pyridyl methyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro-n-methyl, 2-chloro-n-methyl-4-pyridinemethanamine, 2-chloro-pyridin-4-ylmethyl-methyl-amine
Formel vikt 156.62
Procent renhet 97%