Läs mer
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester |
| CAS | 137863-97-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H22 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methylamino]-3-methylbutanoate |
| Visa mer |