Läs mer
N-[(2'-cyano[1,1'-bifenyl]-4-yl)metyl]-L-valin metylesterhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
N-[(2'-cyano[1,1'-bifenyl]-4-yl)metyl]-L-valin metylesterhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 482577-59-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | metyl(2S)-2-[[4-(2-cyanofenyl)fenyl]metylamino]-3-metylbutanoat; hydroklorid |
| Visa mer |