missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine |
| CAS | 443093-86-5 |
| Molekylformel | C24H28N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(2′-Cyano[1,1′-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine,(S)-2-[N-[(2-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]pentanamido]-3-methylbutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-4-5-10-22(27)26(23(17(2)3)24(28)29)16-18-11-13-19(14-12-18)21-9-7-6-8-20(21)15-25/h6-9,11-14,17,23H,4-5,10,16H2,1-3H3,(H,28,29)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | N#CC1=C(C2=CC=C(C=C2)CN(C(CCCC)=O)[C@H](C(O)=O)C(C)C)C=CC=C1 |
| IUPAC-namn | N-((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-N-pentanoyl-L-valine |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.5 |
| Formel vikt | 392.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?