missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-L-valine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-L-valine Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine Methyl Ester |
| CAS | 137863-90-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H30 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-, methyl ester, N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N2O3/c1-5-6-11-23(28)27(24(18(2)3)25(29)30-4)17-19-12-14-20(15-13-19)22-10-8-7-9-21(22)16-26/h7-10,12-15,18,24H,5-6,11,17H2,1-4H3/t24-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)[C@@H](C(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl-pentanoylamino]-3-methylbutanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?