Läs mer
N-(2-Cyanoethyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Cyanoethyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxamide |
| CAS | 3185-95-3 |
| Molekylformel | C9H10N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O3/c1-12-6-7(13(15)16)5-8(12)9(14)11-4-2-3-10/h5-6H,2,4H2,1H3,(H,11,14) |
| LEDER | Cn1cc(cc1C(=O)NCCC#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(2-cyanoethyl)-1-methyl-4-nitropyrrole-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.2 |
| Formel vikt | 222.0753 |