missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Cyanoethyl-d3)-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Cyanoethyl-(1,1,2-d3)) Valine |
| CAS | 160210-22-0 |
| Molekylformel | C8 2H3 H11 N2 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-6(2)7(8(11)12)10-5-3-4-9/h6-7,10H,3,5H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1/i3D,5D2/t3?,7- |
| LEDER | [2H]C(C#N)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2-cyano-1,1,2-trideuterioethyl)amino]-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.23 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 173.1244 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?