Läs mer
N-(2-Cyanoethyl)glycine, TRC
Produktkod. 30351631
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30351631 50 g
1 options
Produktkod. 30351631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98021050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Cyanoethyl)glycine
CAS 3088-42-4
Molekylformel C5 H8 N2 O2
Kvantitet 50 g
Synonym Glycine, N-(2-cyanoethyl)-, N-(2-Cyanoethyl)glycine, 2-(2-Cyanoethylamino)acetic acid, NSC 11804, NSC 133475, α-(β'-Cyanoethyl)aminoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2/c6-2-1-3-7-4-5(8)9/h7H,1,3-4H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)CNCCC#N
IUPAC-namn 2-(2-cyanoethylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Formel vikt 128.0586