Läs mer
N-(2-Cyanoethyl)-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Cyanoethyl)-L-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-6(2)7(8(11)12)10-5-3-4-9/h6-7,10H,3,5H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 170.1055 |
| Frakt skick | Room Temperature |