missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylamine |
| CAS | 21539-47-9 |
| Molekylformel | C5H10N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-(Ethylamino)propanenitrile, 3-(Ethylamino)propionitrile, N-Ethyl-2-cyanoethylamine, NSC 66681 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2/c1-2-7-5-3-4-6/h7H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CCNCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-(ethylamino)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.15 |
| Formel vikt | 98.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?