Läs mer
N-(2’-Deoxyguanosin-8-yl)-4-aminobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2'-Deoxyguanosin-8-yl)-4-aminobiphenyl |
| CAS | 84283-08-9 |
| Molekylformel | C22H22N6O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N6O4/c23-21-26-19-18(20(31)27-21)25-22(28(19)17-10-15(30)16(11-29)32-17)24-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15-17,29-30H,10-11H2,(H,24,25)(H3,23,26,27,31)/t15-,16+,17+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=Nc2c(nc(Nc3ccc(cc3)c4ccccc4)n2[C@H]5C[C@H](O)[C@@H](CO)O5)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-(4-phenylanilino)-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.45 |
| Formel vikt | 434.1703 |