Läs mer
N-2-Desmethyl Ropivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-2-Desmethyl Ropivacaine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O/c1-4-18-11-6-5-10-14(18)16(19)17-15-12(2)8-7-9-13(15)3/h7-9,14H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 260.1889 |