Läs mer
N-[2-(Dietylamino)etyl]-2-hydroxy-5-(metylsulfonyl)bensamid (Desmethyltiaprid), Mikromol™
Beskrivning
N-[2-(Diethylamino)etyl]-2-hydroxy-5-(metylsulfonyl)bensamid (Desmetyltiaprid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyltiapride |
| CAS | 98517-73-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethyltiapride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[2-(dietylamino)etyl]-2-hydroxy-5-metylsulfonylbensamid |
| Visa mer |