Läs mer
N-[2-(Dietylamino)etyl]-2-hydroxy-5-(metylsulfonyl)bensamid (Desmethyltiaprid), Mikromol™
Produktkod. 30459343
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459343 4 x 25 mg
30052296 100 mg
30051894 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459343 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1331.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[2-(Dietylamino)etyl]-2-hydroxy-5-(metylsulfonyl)bensamid (Desmethyltiaprid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Analyt- eller komponentnamn Desmethyltiapride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn N-[2-(dietylamino)etyl]-2-hydroxy-5-metylsulfonylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 314.4
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 314,13 g/mol