Läs mer
N-[2-(Dietylamino)etyl]-2-hydroxykinolin-4-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 17880491
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17880491 50 mg
1 options
Produktkod. 17880491 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0604.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[2-(dietylamino)etyl]-2-hydroxykinolin-4-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
CAS 87864-08-2
Analyt- eller komponentnamn N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H21 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Cinchocaine Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Impurity C, Cinchocaine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC-namn N-[2-(dietylamino)etyl]-2-hydroxykinolin-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 287.36
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 287,1634 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.