missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Mikromol

Produktkod. 30459725
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459725 4 x 25 mg
30049959 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459725 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3568.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
CAS 356068-86-5
Analyt- eller komponentnamn N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H23 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethylaminoethyl)amide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide
InChI formel InChI=1S/C14H23N3O2/c1-5-17(6-2)8-7-15-14(19)13-10(3)12(9-18)16-11(13)4/h9,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,19)
Lösningstyp Neat
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
IUPAC-namn N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 265.179 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.