Läs mer
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| CAS | 356068-86-5 |
| Molekylformel | C14 H23 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethylaminoethyl)amide, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N3O2/c1-5-17(6-2)8-7-15-14(19)13-10(3)12(9-18)16-11(13)4/h9,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,19) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C |
| IUPAC-namn | N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.35 |
| Formel vikt | 265.179 |