Läs mer
N,2-dimetyl-(1,3-tiazol-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11380557
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11380557 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10682845 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380557 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05746CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 144163-81-5
Molekylformel C6H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 142.22
MDL-nummer MFCD06738964
InChI-nyckel GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)metanamin
LEDER CC1=NC(=CS1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 142.23
Procent renhet 97%