Läs mer
N-[2-(Difenylmetoxi)etyl]-N,N',N'-trimetyl-etylendiamin Dimaleat, TRC
Produktkod. 30133110
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133110 100 mg
30007236 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492205100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2718-46-9
Molekylformel C28H36N2O9
Molekylvikt (g/mol) 544.59
Synonym Dimenhydrinate Impurity D;
LEDER CN(C)CCN(CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-ethylenediamine Dimaleate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O/c1-21(2)14-15-22(3)16-17-23-20(18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-17H2,1-3H3