Läs mer
N,2-Dipropionyl Phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,2-Dipropionyl Phenothiazine |
| CAS | 887354-89-4 |
| Molekylformel | C18H17NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4a,10a-Dihydro-2,10-bis(1-oxopropyl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO2S/c1-3-15(20)12-9-10-17-14(11-12)19(18(21)4-2)13-7-5-6-8-16(13)22-17/h5-11H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)CC |
| IUPAC-namn | 1-(10-propanoylphenothiazin-2-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.4 |
| Formel vikt | 311.098 |