missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| CAS | 356068-98-9 |
| Molekylformel | C12 H19 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3O2/c1-4-13-5-6-14-12(17)11-8(2)10(7-16)15-9(11)3/h7,13,15H,4-6H2,1-3H3,(H,14,17) |
| LEDER | CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C |
| IUPAC-namn | N-[2-(ethylamino)ethyl]-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.298 |
| Formel vikt | 237.148 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?