Läs mer
N-(2-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)-N-methylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)-N-methylpropanamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FNO3/c1-11(21-13-9-7-12(19)8-10-13)16(20)18(2)15-6-4-3-5-14(15)17/h3-11,19H,1-2H3 |
| Formel vikt | 289.1114 |