Läs mer
N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Fluorophenyl)thiourea |
| Smältpunkt | 141°C to 148°C |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2718420 |
| Formel vikt | 170.21 |
| Procent renhet | 97% |