Läs mer
N-(2-Guanidinoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Guanidinoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide, Hydrochlorid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O2S.ClH/c13-12(14)16-6-7-17-20(18,19)11-3-1-2-9-8-15-5-4-10(9)11;/h1-5,8,17H,6-7H2,(H4,13,14,16);1H |
| Formel vikt | 329.0713 |