missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Mikromol
Beskrivning
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide |
| CAS | 1795135-61-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. C (EP), Acetamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, N-[2-Hydroxy-5-[1-hyd |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O4/c1-13(10-15-4-7-17(26-3)8-5-15)21-12-20(25)16-6-9-19(24)18(11-16)22-14(2)23/h4-9,11,13,20-21,24-25H,10,12H2,1-3H3,(H,22,23) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC(=O)C)c2)cc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?