Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxygalactonojirimycin Hydrochloride |
| Molekylformel | C8H18ClNO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S,3S,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride Salt |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](CN(CCO)[C@H]1CO)O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |