Läs mer
N-(2-hydroxyethyl)-4-metyl-2-((4-metyl-1H-indol-3-yl)tio)pentamid, TRC
Produktkod. 30404500
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30404500 25 mg
1 options
Produktkod. 30404500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82558525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide
CAS 1027997-01-8
Molekylformel C17 H24 N2 O2 S
Kvantitet 25 mg
Synonym S 3969
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21)
LEDER CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO
IUPAC-namn N-(2-hydroxyetyl)-4-metyl-2-[(4-metyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]pentanamid
Molekylvikt (g/mol) 320.45
Formel vikt 320.156