Läs mer
N-(2-hydroxyethyl)-4-metyl-2-((4-metyl-1H-indol-3-yl)tio)pentamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide |
| CAS | 1027997-01-8 |
| Molekylformel | C17 H24 N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | S 3969 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21) |
| LEDER | CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO |
| IUPAC-namn | N-(2-hydroxyetyl)-4-metyl-2-[(4-metyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]pentanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.45 |
| Formel vikt | 320.156 |