Läs mer
N-(2-hydroxyetyl) 4-metyl-2-nitroanilin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-7-2-3-8(10-4-5-12)9(6-7)11(13)14/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 196.0848 |