Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)adenosine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O5/c18-2-1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(21)8(20)6(3-19)22-12/h4-6,8-9,12,18-21H,1-3H2,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 311.123 |