Läs mer
N-(2-hydroxyethyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-7-6-10-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,11H,6-7H2,(H,10,12) |
| Formel vikt | 165.079 |