Läs mer
N-(2-hydroxyetyl)etylendiamin, 99 %
Produktkod. 11439792
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439792 2500 g 2500g
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439792 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10833.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104,15 g/mol
Det används som en viktig mellanprodukt vid tillverkning av smörjoljetillsatser, bränsletillsatser, kelatbildare, ytaktiva ämnen och sköljmedel bland andra applikationer. N-(2-Hydroxietyl)etylendiamin [N-(2-Aminoetyl)etanolamin] används för att studera den aerobiska biologiska nedbrytningen av aminer i hypersalina avloppsvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en viktig mellanprodukt vid tillverkning av smörjoljetillsatser, bränsletillsatser, kelatbildare, ytaktiva ämnen och sköljmedel bland andra applikationer. N-(2-Hydroxietyl)etylendiamin [N-(2-Aminoetyl)etanolamin] används för att studera den aerobiska biologiska nedbrytningen av aminer i hypersalina avloppsvatten.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive& Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Håll borta från inkompatibla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-41-1
Molekylformel C4H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00008170
InChI-nyckel LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC-namn 2-(2-aminoetylamino)etanol
LEDER NCCNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Smältpunkt -28 °C
Densitet 1.029
pH 11.8
Kokpunkt 238 °C till 240 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4861
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 506012
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.