Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)formamide, 97%
Produktkod. 15459007
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459007 250 mg 250mg
15439007 1 g 1g
15449007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52345.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-06-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
N-(2-hydroxietyl)formamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-(2-hydroxietyl)formamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-06-1
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00021040
InChI-nyckel BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl formamide, formamide, n-2-hydroxyethyl, n-formylethanolamine
PubChem CID 69657
IUPAC-namn N-(2-hydroxietyl)formamid
LEDER OCCNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Linjär formel HCONHCH2CH2OH
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 89.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.