Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)glycine (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c6-2-1-5-3-4(7)8/h5-6H,1-3H2,(H,7,8) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 119.0582 |
| Frakt skick | Room Temperature |