Läs mer
N-(2-hydroxietyl)hexametylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302546 25 g 25g
11392536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06497.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20603-00-3 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N-(2-hydroxietyl)hexametylenimin används i organisk syntes, byggstenar. Det är huvudsakligen involverat som en mellanprodukt i syntesen av Bazedoxifenacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-(2-Hydroxietyl)hexametylenimin används i organisk syntes, byggstenar. Det är huvudsakligen involverat som en mellanprodukt i syntesen av Bazedoxifenacetat.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20603-00-3
Molekylformel C8H17NO
Molekylvikt (g/mol) 143.23
MDL-nummer MFCD00020988
InChI-nyckel VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
PubChem CID 88615
IUPAC-namn 2-(azepan-1-yl)etanol
LEDER C1CCCN(CC1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Densitet 0.971
Kokpunkt 114°C to 115°C (23 mmHg)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 104110
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 143.22
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.