Läs mer
N-2-(Hydroxyethyl)-L-valine-d4 (Technical grade), TRC
Produktkod. 30408288
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408288 50 mg
30391476 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94230250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120398-50-7
Molekylformel C7H11D4NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.22
Synonym N-2-(Hydroxyethyl)-L-Valine-D4
IUPAC-namn (2S)-3-methyl-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]butanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4 Valine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-5(2)6(7(10)11)8-3-4-9/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 165.1303