missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-2-Hydroxyethyl-N-(methyl-d3)-p-toluenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-2-Hydroxyethyl-N-(methyl-d3)-p-toluenesulfonamide |
| CAS | 854634-39-2 |
| Molekylformel | C10H12D3NO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)11(2)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCO)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-N-(trideuteriomethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.31 |
| Formel vikt | 232.0961 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?