Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicorandil Amide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12) |
| Formel vikt | 166.0742 |