Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N3OPS/c10-6-1-7-11(12,8-2-3-8)9-4-5-9/h10H,1-6H2,(H,7,12) |
| Formel vikt | 207.0595 |