Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, 98+%
Produktkod. 11482397
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482397 100 g 100g
11492397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14259.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3891-07-4 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3891-07-4
MDL-nummer MFCD00005903
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Smältpunkt 126°C to 129°C
Molekylformel C14H19NO3
Kvantitet 100 g
Beilstein 147214
Synonym 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
InChI-nyckel QUZGNIZLRAGRHB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C(C)(C)C)NC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC-namn 2-(3,3-dimetylbutan-2-ylkarbamoyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 249.31
PubChem CID 3354762
Formel vikt 191.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.