Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, 99%
Produktkod. 10593091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10593091 100 g Glasflaska 100g
10583091 25 g Glasflaska 25g
10455485 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124921000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3891-07-4
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00005903
InChI-nyckel MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
PubChem CID 3354762
IUPAC-namn 2-(3,3-dimetylbutan-2-ylkarbamoyl)bensoesyra
LEDER OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 126°C to 129°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 191.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.