Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide |
| CAS | 3891-07-4 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(N-Phthalimidyl)ethyl Alcohol, 2-Phthalimidoethanol, N-Hydroxyethylphthalimide, NSC 2773, NSC 50624 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2 |
| LEDER | OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-hydroxyethyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vikt | 191.0582 |