Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-d4 Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30393449
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30393449 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30393449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82527210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-d4 Dihydrochloride
CAS 1160297-36-8
Molekylformel C6 H10 D4 N2 O . 2 HCl
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Piperazineethanol-d4 Dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)ethanol-d4 Dihydrochloride, N-(2'-Hydroxyethyl)piperazine-d4 Dihydrochloride, NSC 26884-d4 Dihydrochloride, NSC 38969-d4 Dihydrochloride, NSC 60706-d4 Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O.ClH/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8;/h7,9H,1-6H2;1H/i5D2,6D2;
LEDER C(C(O)([2H])[2H])(N1CCNCC1)([2H])[2H].Cl
Molekylvikt (g/mol) 207.13